missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics Pure-Fit™ Tube Clamps

Artikelnummer. p-200132116
Click to view available options
Größe:
1/16 in. bis 1/8 in. Röhrchendicke
1/16 in. to 1/4 in. Röhrchendicke
Packungsgröße:
25 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30428844

Marke: Saint-Gobain Performance Plastics PFTCL250PBT

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ensure secure, leak-free fluid control for large-diameter and thick-wall tubing. Made from PBT, they ensure fluid stoppage while allowing flow control. Their smooth edges prevent damage and they are autoclavable and gamma sterilizable for biopharma applications.

  • Advanced Clamping Technology: Pure-Fit™ TC large Tube Clamps introduce a new generation of secure and effective clamping solutions for the pharmaceutical industry.
  • Smooth, Safe Design: Features an outer body with no sharp edges, minimizing the risk of snags, scratches, and punctures.
  • Secure Locking Mechanism: The press-down locking system is fully encapsulated to prevent untimely or accidental release.
  • Effortless Single-Handed Operation: Designed with a side release mechanism that ensures easy, one-handed installation and operation.
  • Absolute Lock-Out Capabilities: Includes an integral bore hole for complete security when lock-out functions are necessary.
  • Versatile Tubing Compatibility: Engineered to accommodate large diameter and thick-wall tubing applications.
  • Broad Application Use: Compatible with standard, braided (reinforced), and multilayer tubing.
  • Comprehensive Fluid Control: Provides complete fluid stoppage when required.
  • Enhanced Durability: Smooth edges and corners prevent punctures and ruptures, maintaining tubing integrity.
  • Flexible Installation: Can be installed on or over tubing on completed assemblies.
  • Optimized Leverage: High degree of leverage accommodates tubing with different durometers.
  • Dual Functionality: Can be used in both closed and flow positions.
  • Sterilization Ready: Clamps made of PVDF or PBT can be autoclaved or gamma sterilized, while PP clamps are compatible with gamma sterilization only.
  • Industry Applications:Biopharmaceutical manufacturing, pharmaceutical processes, media process systems, bioreactors and fermentors, and peristaltic pump sets
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Large Tube Clamp
Material PBT
Größe 1/16 in. to 1/4 in. Röhrchendicke
Farbe White
Jaw Type Press-down Locking, Side Release
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt