Learn More
DURAN™ PURE PTFE-beschichtete Silikondichtung
BIOPHARMA
Código de producto. 16444954 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 45
GLS 80
Tamaño de la unidad:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Gewindegröße (metrisch) Tamaño de la unidad
16444954 GLS 80 10 Stück
16424954 GL 25 10 Stück
16434954 GL 45 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16444954 Proveedor DURAN™ N.º de proveedor 292489102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 €
    96.80 € / 10 Stück
    Sparen 31.20 €
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hochwertige Silikondichtungen, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden
  • Hochwertige Silikondichtungen, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden
  • Hochwertige, PTFE-beschichtete Silikondichtung zur Verwendung mit DURAN™ PURE Premium Schraubverschluss, GL 25
  • Im Reinraum verpackt
  • Lieferung in einer Charge
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • Sichtprüfung und Maßkontrolle
  • Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
  • USP <88 > Materialien der Klasse VI in pharmazeutischer Qualität
Especificaciones
Farbe Helles Elfenbein, Grau
Beschreibung PTFE-beschichtete Silikondichtung
Material Platinbehandeltes Silikon, PTFE
Dicke (metrisch) 3 mm
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Zur Verwendung mit (Geräte) Kappe aus GLS 80
Durchmesser (metrisch) 23,5 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.