Learn More
RETSCH Pure Ringsieb, Titan, für die Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,08mm
1mm
0,12mm
1,5 mm
0,2mm
2mm
0,25mm
4mm
0,5mm
0,75mm
Packungsgröße:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 4mm |
| Typ | Ringsiebe |
| Material | Titan |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ultra-Zentrifugalmühle ZM 200 |