Learn More
Reinwasserdichtestandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Nenndichtewerte: 0,9982 g/ml (20 °C), 0,9970 g/ml (25 °C), 60 ml, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15625568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
60 mL
Packungsgröße:
60 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15625568 60 mL 60 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15625568 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. DENWAT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der ISO 17025/ISO 17034-Reinwasserdichtestandard von Paragon ist für die Verifizierung von Geräten zur Dichtemessung konzipiert. Wird in der Regel für die Verifizierung digitaler Dichtemessgeräte verwendet. Die ISO 17025/ISO 17034-Zertifizierung nach UKAS gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit auf nationale Normen.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Das Reagenzienwasser entspricht der Definition von Typ II in der Spezifikation ASTM D1193
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 12 Wochen Haltbarkeit.
  • Erhältlich als Einzelflaschenpackungen oder als Dreifach-Pack-Kits
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 60 mL
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.