Learn More
Reinwasserdichtestandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Nenndichtewerte: 0,9982 g/ml (20 °C), 0,9970 g/ml (25 °C), Dreifachpackung (3 x 60 ml), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16080100
Click to view available options
Menge:
2 x 60 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 16080100
Marke: Paragon Scientific DENWAT3
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der ISO 17025/ISO 17034-Reinwasserdichtestandard von Paragon ist für die Verifizierung von Geräten zur Dichtemessung konzipiert. Wird in der Regel für die Verifizierung digitaler Dichtemessgeräte verwendet. Die ISO 17025/ISO 17034-Zertifizierung nach UKAS gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit auf nationale Normen.
  • Dual-zertifiziert gemäß ISO17025/ISO17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
  • Das Reagenzienwasser entspricht der Definition von Typ II in der Spezifikation ASTM D1193
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 12 Wochen Haltbarkeit.
  • Erhältlich als Einzelflaschenpackungen oder als Dreifach-Pack-Kits
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Menge 2 x 60 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.