Learn More
Uvex Pure White Coat suXXeed essentials, äußeres Stoffmaterial 65 % recyceltes Polyester und 35 % Baumwolle für Männer
Artikelnummer. 31759509 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31759509 3XL 1 Stück
31759476 XS 1 Stück
31759496 S 1 Stück
31759492 M 1 Stück
31759507 L 1 Stück
31759502 XL 1 Stück
31759500 2XL 1 Stück
31759505 4XL 1 Stück
31759475 5XL 1 Stück
31759488 6XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31759509 Lieferant Uvex Lieferanten-Nr. 7039914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.89 €
    33.26 € / 1 Stück
    Sparen 3.63 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
suXXeed essentials Mantel für Labor- und Arbeitskleidung.
Die suXXeed essentials Kollektion verbindet modernes Design mit Funktionalität und Komfort für die tägliche Arbeit. Wesentliche Merkmale der suXXeed-Philosophie sind ergonomische Designs, der hohe Ärmeleinsatz und der sportliche Sitzstand für maximale Bewegungsfreiheit und maximalen Komfort für den Träger. Hergestellt aus 65 % recyceltem Polyester und 35 % Baumwolle, ist dieser gemischte Stoff langlebig und eignet sich für industrielle Wascharbeiten. In Kombination mit ergonomischen Schnitten und vereinfachtem Design können Sie Ihren Mitarbeitern ein professionelles Erscheinungsbild schaffen.
  • Reverskragen Pressbrüstung mit Edelstahlknöpfen
  • Zwei seitliche Patch-Taschen
  • Patch-Brusttasche OEKO-TEX™ Standard 100-zertifiziert
  • Verfügbare Größen: S bis 6 XL
  • Sportliche Passform
  • Ergonomische Schnitte
  • Lange Lebensdauer
  • Hoher Komfort beim Träger
  • Anwendbar für Logistikpersonal, Dienstleister, Gebäudedienstleister, Laborbekleidung, Leasing, Industrieunternehmen und Einzelhandel
Pflegeanleitung:
  • 60 °C normaler Waschzyklus
  • Bitte verwenden Sie kein starkes Waschmittel mit optischen Aufheller
  • Industrial Wash 2
  • Bleiche nicht
  • Kann im Trockner getrocknet werden, normale Temperatur von 80 °C, normaler Trocknungsprozess
  • Eisen mit einer maximalen Sohlentemperatur von 150 °C
  • Professionelle Reinigung mit Tetrachlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen, Standardverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 3XL
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Latexfrei Ja
Produkttyp Mehrfach-Anwendungsmantel