Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 10 to 15 in. wide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30042304 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
10 x 15
10 x 20
10 x 22
10 x 24
10 x 18
10 x 30
10 x 36
10 x 48
10 x 56
10 x 62
12 x 12
12 x 30
12 x 24
12 x 40
12 x 14
12 x 16
12 x 18
12 x 20
12 x 28
12 x 34
12 x 36
12 x 42
12 x 46
12 x 48
14 x 14
15 x 43
15 x 26
16 x 14
18 x 14
20 x 14
22 x 12
24 x 14
26 x 14
32 x 12
36 x 14
38 x 14
40 x 14
48 x 14
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
30042304 24 x 14 250 Stück
30042225 20 x 14 250 Stück
30042317 18 x 14 250 Stück
30042243 16 x 14 250 Stück
30042278 14 x 14 250 Stück
30042299 12 x 48 250 Stück
30042280 12 x 46 250 Stück
30042203 12 x 42 250 Stück
30042179 12 x 40 250 Stück
30042244 12 x 36 250 Stück
30042321 12 x 34 250 Stück
30042207 32 x 12 250 Stück
30042205 12 x 30 250 Stück
30042277 12 x 28 250 Stück
30042315 12 x 24 250 Stück
30042231 22 x 12 250 Stück
30042188 12 x 20 250 Stück
30042189 12 x 18 250 Stück
30042257 12 x 16 250 Stück
30042255 12 x 14 250 Stück
30042216 12 x 12 250 Stück
30042248 10 x 62 250 Stück
30042191 10 x 56 250 Stück
30042251 10 x 48 250 Stück
30042270 10 x 36 250 Stück
30042220 10 x 30 250 Stück
30042228 10 x 24 250 Stück
30042212 10 x 22 250 Stück
30042246 10 x 20 250 Stück
30042184 10 x 18 250 Stück
30042206 10 x 15 250 Stück
30042201 15 x 43 250 Stück
30042263 15 x 26 250 Stück
30042208 48 x 14 250 Stück
30042302 40 x 14 250 Stück
30042281 38 x 14 250 Stück
30042215 36 x 14 250 Stück
30042193 26 x 14 250 Stück
38 options
Artikelnummer. 30042304
Marke: Keystone Cleanroom Products 6STKRP1424SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Safe Seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 5.3 mil
Latexfrei Yes
Größe 24 x 14
Temperaturbereich (metrisch) 121 to 125 C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35.6 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel