Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 16 to 20 in. wide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30042329 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
16 x 16
16 x 12
16 x 20
16 x 24
16 x 28
16 x 30
16 x 32
16 x 35
16 x 36
16 x 38
16 x 4
16 x 44
16 x 48
18 x 24
18 x 28
18 x 30
18 x 32
18 x 36
18 x 40
18 x 54
18 x 70
18 x 48
20 x 18
20 x 20
20 x 26
20 x 32
20 x 24
20 x 40
20 x 44
20 x 46
20 x 30
20 x 36
20 x 48
Packungsgröße:
250 Stück
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30042329 20 x 18 250 Stück
30042323 20 x 48 250 Stück
30042180 20 x 46 250 Stück
30042213 20 x 44 250 Stück
30042314 20 x 40 250 Stück
30042306 20 x 36 250 Stück
30042210 20 x 32 250 Stück
30042318 20 x 30 250 Stück
30042238 20 x 26 250 Stück
30042200 20 x 24 250 Stück
30042235 20 x 20 250 Stück
30042227 18 x 70 250 Stück
30042219 18 x 54 250 Stück
30042214 18 x 48 250 Stück
30042272 18 x 40 250 Stück
30042293 18 x 36 250 Stück
30042283 18 x 32 250 Stück
30042254 18 x 30 250 Stück
30042266 18 x 28 250 Stück
30042295 18 x 24 250 Stück
30042307 16 x 48 250 Stück
30042310 16 x 44 250 Stück
30042259 16 x 38 250 Stück
30042288 16 x 36 250 Stück
30042242 16 x 35 250 Stück
30042234 16 x 32 250 Stück
30042291 16 x 30 250 Stück
30042316 16 x 28 250 Stück
30042327 16 x 24 250 Stück
30042218 16 x 20 250 Stück
30042264 16 x 16 250 Stück
30042282 16 x 12 250 Stück
30042271 16 x 4 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 30042329 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 6STKRP1820SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
  • Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
  • Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
  • Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Made in the USA
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Safe Seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Größe 20 x 18
Temperaturbereich (metrisch) 121 to 125 C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Länge (angloamerikanisch) 20 in.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Produkttyp Autoklavierbeutel
Länge (metrisch) 50.8 cm
Breite (metrisch) 45.7 cm
Dicke (metrisch) 5.3 mil