Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ PE-Scheibenkapseln
Description
- Gammabestrahlbares Design für die nahtlose Integration in sterile Einwegsysteme.
- Hydrophobe Polyethylen (PE)-Membranen gewährleisten eine hervorragende Durchflussleistung bei Entlüftungs- und Druckgasanwendungen.
- Enthält einen Sterilisationsgrad von 0,2 μDie m-Membran ermöglicht eine zuverlässige Filtration bei gleichzeitig geringerem Druckverlust im Vergleich zu PVDF-Membranen.
- Die kompakte und leichte Bauweise fördert eine optimale Prozesseffizienz bei Kleinanlagen.
- Entwickelt für anspruchsvolle Filtrationsanforderungen in der Biopharmabranche und anderen kritischen Anwendungen.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | Filterkapsel |
| Material (Membran) | Hydrophiles PE |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Bioreactor Lüftungsschacht |
| Durchmesser (metrisch) | 33 mm Gehäuse |