Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Z-Serie PES Junior-Kapseln
Beschreibung
- PureFlo™ Die PES-Kapseln der Z-Serie sind für sterile Einwegsysteme konzipiert und bieten hydrophile Filtration für kritische biopharmazeutische Prozesse.
- Die Gammabestrahlungs-fähige Konstruktion unterstützt eine effektive Sterilisation und gewährleistet die Kompatibilität mit strengen pharmazeutischen Anforderungen.
- Überlegene Durchsatzkapazität und Durchflussleistung steigern die Betriebseffizienz bei Flüssigkeitsanwendungen.
- Die hydrophile, asymmetrische Polyethersulfon (PES)-Membran bietet zuverlässige Filtration und chemische Kompatibilität für ein breites Spektrum an Substanzen.
- Erhältlich mit einem Sterilisationsgrad von 0,1 oder 0,2.μm-Membran, die eine effektive Filtration gewährleistet.
- Optional integriertes ZenFlo™ Der Vorfilter verbessert Leistung und Effizienz.
- Sorgfältig ausgewählte Materialien und ein durchdachtes Design ermöglichen schnelle und zuverlässige Integritätsprüfungen vor und nach der Verwendung für kritische Anwendungen.
- Skalierbare Größenoptionen vereinfachen die Produktionsausweitung in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung und -herstellung.
- Die autoklavierbare Konstruktion gewährleistet Flexibilität bei den Sterilisationsmethoden und somit eine optimale Anwendbarkeit.
- Das leichte und kompakte Design ermöglicht eine nahtlose Integration in biopharmazeutische Systeme, ohne zusätzliches Volumen zu verursachen.
- Fördert optimale Prozesseffizienz, minimiert Ausfallzeiten und unterstützt die Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Filtertyp | Filterkapsel |
| Material (Membran) | Hydrophiles PES |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Produktlinie | PureFlo Z-Serie mit integriertem ZenFlo-Filter |
| Typ | JUNIOR-Kapseln |