Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Z-Serie PES Junior-Kapseln
Artikelnummer. 30428889
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Produktlinie:
PureFlo Z-Serie
PureFlo Z-Serie mit integriertem ZenFlo-Filter
Packungsgröße:
36 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Produktlinie Packungsgröße
30428889 0,2 μm PureFlo Z-Serie 36 Stück
30428867 0,45 μm PureFlo Z-Serie mit integriertem ZenFlo-Filter 36 Stück
30428866 0,2 μm PureFlo Z-Serie mit integriertem ZenFlo-Filter 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428889 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. JZPS0202H2H
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hydrophile, gamma-bestrahlbare Filtrationseinheiten, die für sterile Einwegsysteme entwickelt wurden. Mit überlegenem Durchfluss, hohem Durchsatz, breiter chemischer Kompatibilität und Skalierbarkeit. Sie ermöglichen zuverlässige Integritätsprüfungen vor und nach der Anwendung kritischer biopharmazeutischer Prozesse.
  • PureFlo™ Die PES-Kapseln der Z-Serie sind für sterile Einwegsysteme konzipiert und bieten hydrophile Filtration für kritische biopharmazeutische Prozesse.
  • Die Gammabestrahlungs-fähige Konstruktion unterstützt eine effektive Sterilisation und gewährleistet die Kompatibilität mit strengen pharmazeutischen Anforderungen.
  • Überlegene Durchsatzkapazität und Durchflussleistung steigern die Betriebseffizienz bei Flüssigkeitsanwendungen.
  • Die hydrophile, asymmetrische Polyethersulfon (PES)-Membran bietet zuverlässige Filtration und chemische Kompatibilität für ein breites Spektrum an Substanzen.
  • Erhältlich mit einem Sterilisationsgrad von 0,1 oder 0,2.μm-Membran, die eine effektive Filtration gewährleistet.
  • Optional integriertes ZenFlo™ Der Vorfilter verbessert Leistung und Effizienz.
  • Sorgfältig ausgewählte Materialien und ein durchdachtes Design ermöglichen schnelle und zuverlässige Integritätsprüfungen vor und nach der Verwendung für kritische Anwendungen.
  • Skalierbare Größenoptionen vereinfachen die Produktionsausweitung in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung und -herstellung.
  • Die autoklavierbare Konstruktion gewährleistet Flexibilität bei den Sterilisationsmethoden und somit eine optimale Anwendbarkeit.
  • Das leichte und kompakte Design ermöglicht eine nahtlose Integration in biopharmazeutische Systeme, ohne zusätzliches Volumen zu verursachen.
  • Fördert optimale Prozesseffizienz, minimiert Ausfallzeiten und unterstützt die Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Filterkapsel
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Produktlinie PureFlo Z-Serie
Typ JUNIOR-Kapseln