missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ Z Series PES Mid Size Capsules

Artikelnummer. 30428828
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0.2 μm
0.45 μm
0.45/0.2 μm
Menge:
24 Capsules
30 Capsules
36 Capsules
Packungsgröße:
24 Stück
30 Stück
36 Stück
Artikelnummer. Porengröße Menge unitSize
30428828 0.45 μm 24 Capsules 24 Stück
30428873 0.45/0.2 μm 36 Capsules 36 Stück
30428821 0.2 μm 36 Capsules 36 Stück
30428858 0.2 μm 24 Capsules 24 Stück
30428809 0.2 μm 30 Capsules 30 Stück
30428886 0.45/0.2 μm 24 Capsules 24 Stück
30428803 0.45/0.2 μm 30 Capsules 30 Stück
30428879 0.45 μm 36 Capsules 36 Stück
30428822 0.45 μm 30 Capsules 30 Stück
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30428828

Marke: Saint-Gobain Performance Plastics SZVZS045ETCTC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hydrophilic, gamma-irradiatable filtration units designed for single-use sterile assemblies. With superior flow, throughput, broad chemical compatibility and scalable. They are reliable pre- and post-use integrity testing for critical biopharmaceutical processes.

  • PureFlo™ Z Series PES Capsules are designed for single-use sterile assemblies, providing hydrophilic filtration for critical biopharmaceutical processes.
  • Gamma-irradiatable design supports effective sterilization, ensuring compatibility with stringent pharmaceutical requirements.
  • Superior throughput capacity and flow performance enhance operational efficiency in liquid applications.
  • Hydrophilic, asymmetric polyethersulfone (PES) membrane delivers reliable filtration and chemical compatibility across a broad range of substances.
  • Available with a final sterilizing grade 0.1 or 0.2 μm membrane, ensuring effective filtration.
  • Optional built-in ZenFlo™ prefilter enhances performance and efficiency.
  • Carefully selected materials and design enable quick and reliable pre- and post-use integrity testing for critical applications.
  • Scalable size options simplify scale-up throughout all stages of drug development and manufacturing processes.
  • Autoclavable construction ensures flexibility in sterilization methods for optimized usability.
  • Lightweight and compact design integrates seamlessly into biopharmaceutical assemblies without adding bulk.
  • Promotes optimal process efficiency, minimizing downtime and supporting productivity in demanding environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Einwegprodukt Single-use
Filtertyp Filter Capsule
Material (Membran) Hydrophilic PES
Porengröße 0.45 μm
Sterilität Non-sterile
Menge 24 Capsules
Typ Mid Size Capsules
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.