Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Giga Plasmid Purification Kit
Artikelnummer. 15654154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15654154 2 Aufreinigungen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15654154 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A31233
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
  • Resuspensionspuffer
  • Lyse-Indikator
  • RNase A
  • Lysepuffer
  • Fällungspuffer
  • Endotoxin-Entfernungspuffer
  • Waschpuffer
  • Elutionspuffer
  • TE Buffer
  • Expi Giga-Filtrationssäule
  • Expi Giga DNA-Bindungssäule
  • Endotoxinfreie Komponenten: Elutionspuffer, Wasser, Plasmid-Lagerungsröhrchen
Schnelle Aufreinigung von hohen Ausbeuten Endotoxin-freier Plasmid-DNA.
Das PureLink™ Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid-Aufreinigungskit ermöglicht die schnelle und einfache Isolierung endotoxinfreier Plasmid-DNA mit einem verbesserten Anionenaustauschharz. Reinigen Sie bis zu 15 mg hochwertiger Plasmid-DNA, die für fortgeschrittene Transfektionsanwendungen wie Transfektion empfindlicher Zelllinien geeignet ist. Das Kit verwendet einen neuartigen vakuumgestützten Aufreinigungs-Arbeitsablauf, der die Aufreinigungszeit auf ca. 2 Stunden drastisch reduziert.
  • Einfaches und schnelles Protokoll: Im Gegensatz zu anderen endotoxinfreien Plasmidaufreinigungssystemen auf Basis von Anionenaustausch kommt hier eine Vakuumfiltration zur Lysataufklärung und Aufreinigung von Plasmid-DNA zum Einsatz. Kein Warten auf Schwerkraft-Durchflusssäulen, sodass die Reinigung in der Regel nur 2 Stunden dauert.
  • Hohe Ausbeute — Isolieren Sie bis zu 15 mg hochwertiger, Endotoxin-freier Plasmid-DNA
  • Endotoxinfreies Plasmid: produziert endotoxinfreies (weniger als 0,1 EU/µg) Plasmid, das sich ideal für empfindliche Anwendungen wie die Transfektion von Primärzellen und die Erforschung von Gentherapie oder Plasmid-Impfstoffen eignet
  • Reinheit— extrem niedrige Werte an Protein-, RNA- und genomischer DNA-Kontamination
  • Kompatibilität: aufgereinigtes Plasmid ist mit den transienten Gibco™, ExpiCHO™ und Expi293™ Säugetierexpressionssystemen kompatibel
  • Endotoxin-freie Komponenten—umfassen zusätzliche Endotoxin-freie Elutionspuffer-, Wasser- und Plasmid-Lagerungsröhrchen für mehr Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Resuspensionspuffer
• Lyseindikator
•RNase A
• Lysepuffer
• Fällungspuffer
• Endotoxin-Entfernungspuffer
• Waschpuffer
• Elutionspuffer
• TE-Puffer
• Expi Giga Filtrationssäule
• Expi Giga DNA-Bindungssäule
• Endotoxin-freie Komponenten: Elutionspuffer, Wasser, Plasmid-Lagerungsröhrchen
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Anionenaustauschharz
Probentyp Bakterienkultur
Expressionssystem Säugetiere
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Manuelle Protokolle
Anzahl Reaktionen 2 Aufreinigungen
Prep-Maßstab Mikrobenproben mit großem Volumen (> 10 ml)
Produktlinie PureLink
Produkttyp Plasmid-Aufreinigungskit
Menge 2 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Endotoxin-freies Plasmid
Prüfzeit 2 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.