Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Mega Plasmid Purification Kit
Artikelnummer. 15697878
Change view
Click to view available options
Menge:
4 Aufreinigungen
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15697878 4 Aufreinigungen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15697878 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A31232
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Schnelle Aufreinigung von hohen Ausbeuten Endotoxin-freier Plasmid-DNA.
Das PureLink™ Expi endotoxinfreie Plasmid-Aufreinigungskit Mega ermöglicht die schnelle und einfache Isolierung endotoxinfreier Plasmid-DNA mit einem verbesserten Anionenaustauschharz. Reinigen Sie bis zu 5 mg hochwertiger Plasmid-DNA, die für fortgeschrittene Transfektionsanwendungen wie Transfektion empfindlicher Zelllinien geeignet ist. Das Kit verwendet einen neuartigen vakuumgestützten Aufreinigungs-Arbeitsablauf, der die Aufreinigungszeit auf ca. 2 Stunden drastisch reduziert.
  • Einfaches und schnelles Protokoll: Im Gegensatz zu anderen endotoxinfreien Plasmidaufreinigungssystemen auf Basis von Anionenaustausch kommt hier eine Vakuumfiltration zur Lysataufklärung und Aufreinigung von Plasmid-DNA zum Einsatz. Kein Warten auf Schwerkraft-Durchflusssäulen, sodass die Reinigung in der Regel nur 2 Stunden dauert.
  • Hohe Ausbeute — Isolieren Sie bis zu 5 mg hochwertiger, Endotoxin-freier Plasmid-DNA
  • Endotoxinfreies Plasmid: produziert endotoxinfreies (weniger als 0,1 EU/µg) Plasmid, das sich ideal für empfindliche Anwendungen wie die Transfektion von Primärzellen und die Erforschung von Gentherapie oder Plasmid-Impfstoffen eignet
  • Reinheit— extrem niedrige Werte an Protein-, RNA- und genomischer DNA-Kontamination
  • Kompatibilität: aufgereinigtes Plasmid ist mit den transienten Gibco™, ExpiCHO™ und Expi293™ Säugetierexpressionssystemen kompatibel
  • Endotoxinfreie Komponenten: inklusive zusätzlichem endotoxinfreien Elutionspuffer, Wasser und Plasmid-Aufbewahrungsröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Resuspensionspuffer
• Lyseindikator
• RNase A
• Lysepuffer
• Fällungspuffer
• Endotoxin-Entfernungspuffer
• Waschpuffer
•Elutionspuffer
•TE-Puffer
•Expi Mega Filtrationssäule
• Expi Mega DNA-Bindungssäule
• Endotoxin-freie Komponenten: Elutionspuffer, Wasser, Plasmid-Lagerungsröhrchen
Format Zentrifugationssäule
Isolation Technology Anionenaustauschharz
Probentyp Bakterienkultur
Expressionssystem Säugetiere
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Manuelle Protokolle
Prep-Maßstab Mikrobenproben mit großem Volumen (> 10 ml)
Produktlinie PureLink
Produkttyp Plasmid-Aufreinigungskit
Menge 4 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Endotoxin-freies Plasmid
Prüfzeit 2 h
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.