Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Fast Low-Endotoxin Maxi Plasmid Purification Kit
Artikelnummer. 15974140
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
10 Aufreinigungen
20 Aufreinigungen
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15974140
Marke: Invitrogen™ A36228
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das PureLink Fast Low-Endotoxin Maxi Plasmid-Aufreinigungskit verwendet Säulen der nächsten Generation mit hochentwickelten Kieselgelmembranen, die die Isolierung von Plasmid-DNA (<1 EU/μg) in etwa 30 Minuten ermöglichen.
Das einfache Protokoll ohne Ausfällungen liefert bis zu 1,5 mg Plasmid, geeignet für Standardtransfektionen und alle molekularbiologischen Anwendungen wie Klonierung und Sequenzieren.
  • Ultraschnelles Protokoll — Innovative Säulen auf Silikabasis ermöglichen die Aufreinigung von Plasmid-DNA in Transfektionsqualität in weniger als 30 Minuten
  • Niedriges Endotoxin-Plasmid — Das dabei entstehende Plasmid enthält 1 EU/µg Endotoxine
  • Hohe Ausbeuten  Isolieren von bis zu 1,5 mg hochwertiger Plasmid-DNA
  • Farbige Puffer  Das Kit verfügt über farbige Puffer, die eine fehlerfreie Visualisierung der kompletten bakteriellen Zelllyse und anschließenden Neutralisierung ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Resuspensionspuffer, nach Erhalt bei 4 °C lagern
• Lysepuffer, bei Raumtemperatur lagern
• Fällungspuffer, bei Raumtemperatur lagern
• Bindungspuffer, bei Raumtemperatur lagern
• Waschpuffer 1, bei Raumtemperatur lagern
• Waschpuffer 2 (Konzentrat), bei Raumtemperaturlagern
• Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern
• Säulen-Baugruppen, bei Raumtemperatur lagern
•Spritzenfilter, bei Raumtemperatur lagern
• Spritzenkolben, bei Raumtemperatur lagern
• Entnahmeröhrchen, bei Raumtemperatur lagern
Format Kit
Isolation Technology Silikasäule
Umfang Maxi
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung, PCR
Anzahl Reaktionen 20 Aufreinigungen
Prep-Maßstab Große Kulturmengen von 100 bis 500 ml für Ausbeuten von bis zu 850 µg
Produktlinie PureLink
Produkttyp Plasmid-Aufreinigungskit
Menge 20 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Prüfzeit 30 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X20 PL Fast Low-Endotoxin Maxi Plasmid Purificatio n Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, proteinase