Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Fast Low-Endotoxin Midi Plasmid Purification Kit
Artikelnummer. 15900493
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
25 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15900493 25 Aufreinigungen 25 Stück
17113129 50 Aufreinigungen 50 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15900493
Marke: Invitrogen™ A35892
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das PureLink Fast Low-Endotoxin Mid Plasmid-Aufreinigungskit verwendet Säulen der nächsten Generation mit hochentwickelten Kieselgelmembranen, die die Isolierung von Plasmid-DNA (<1 EU/μg) in etwa 30 Minuten ermöglichen.
Das einfache Protokoll ohne Ausfällungen liefert bis zu 0,4 mg Plasmid, geeignet für Standardtransfektionen und alle molekularbiologischen Anwendungen wie Klonierung und Sequenzieren.
  • Ultraschnelles Protokoll — Innovative Säulen auf Silikabasis ermöglichen die Aufreinigung von Plasmid-DNA in Transfektionsqualität in weniger als 30 Minuten
  • Niedriges Endotoxin-Plasmid — Das dabei entstehende Plasmid enthält 1 EU/µg Endotoxine
  • Hohe Ausbeuten — Isolieren von bis zu 0,4 mg hochwertiger Plasmid-DNA
  • Farbige Puffer — Das Kit verfügt über farbige Puffer, die eine fehlerfreie Visualisierung der kompletten bakteriellen Zelllyse und anschließenden Neutralisierung ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • Resuspensionspuffer, nach Erhalt bei 4 °C lagern
• Lysepuffer, bei Raumtemperatur lagern
• Fällungspuffer, bei Raumtemperatur lagern
• Bindungspuffer, bei Raumtemperatur lagern
• Waschpuffer 1, bei Raumtemperatur lagern
• Waschpuffer 2 (Konzentrat), bei Raumtemperaturlagern
• Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern
• Säulen-Baugruppen, bei Raumtemperatur lagern
•Spritzenfilter, bei Raumtemperatur lagern
• Spritzenkolben, bei Raumtemperatur lagern
• Entnahmeröhrchen, bei Raumtemperatur lagern
Format Kit
Isolation Technology Silikasäule
Umfang Midi
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klonierung, PCR
Anzahl Reaktionen 25 Aufreinigungen
Prep-Maßstab Mittelgroße Kulturmengen von 25 bis 100 ml für Ausbeuten von bis zu 200 µg
Produktlinie PureLink
Produkttyp Plasmid-Aufreinigungskit
Menge 25 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Prüfzeit 30 min