Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit
Artikelnummer. 10694263
Click to view available options
Menge:
2 x 1 l
4 Platten
5 x 1 l
750 mL
Produkttyp:
RNA Waschpuffer II (5X)
RNA-Lysepuffer
RNA-Reinigungskit
RNA-Waschpuffer I
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
5 Stück
750 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10694263
Marke: Invitrogen™ 12173033
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes.
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.
Der PureLink™RNA 96 Waschpuffer II wird separat in großen Volumen von 5 x 1 l angeboten. Filterplatten, Lysepuffer, Waschpuffer I und optionale Auffangplatten sind separat erhältlich.
Automatisierte Nukleinsäure-Aufreinigung, automatisierte Gesamt-RNA-Isolierung, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben, Gesamt-RNA aus bakteriellen Proben, Gesamt-RNA aus Pflanzenzellen, Gesamt-RNA aus Hefe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5X
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA Library Construction, NGS, Microarray Analysis, Blot Hybridization, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Produkttyp RNA Waschpuffer II (5X)
Menge 2 x 1 l