Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit
Description
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.
Isolieren Sie aus Bakterien-, Hefen-, Pflanzen- oder Säugetierproben hohe Erträge an Gesamt-RNA mit geringer genomischer DNA-Kontamination.
Das einstündige Verfahren erfordert keine Handhabung oder Entsorgung von organischen Abfällen. RNA bindet an eine Silikamembran. Verunreinigungen werden durch Waschen durch Vakuumfiltration oder Zentrifugation entfernt. Hochreine Gesamt-RNA wird in RNase-freies Wasser eluiert; Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich RT-PCR, qPCR, Northern Blotting und Nuklease-Schutzassays.
Verbessertes Plattendesign
Das PureLink™ Pro 96 Gesamt-RNA-Aufreinigungs-Kit bietet optimierte 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbhohem Rand für höheres Leistungsverhalten und bessere Ergebnisse. Darüber hinaus verhindern die Plattendüsen mit Ringkragen Kreuzkontaminationen von Proben und verbessern die Trocknung der Silikamembran, um Äthanolverschleppung zu verhindern. Darüber hinaus kann die Probenverarbeitung manuell mithilfe einer kleinen Tischvakuumkammer, durch Zentrifugation (bei 2.250 x g) oder mithilfe einer automatisierten Liquid-Handling-Plattform durchgeführt werden. Die Ausführung der Platte mit Halbrand ist mit den meisten Vakuumkammern an Roboterarbeitsplätzen kompatibel.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | • 150 ml PureLink Pro 96 Lysepuffer; bei Raumtemperatur lagern • 250 ml PureLink Pro 96 Waschpuffer I; Raumtemperatur • 250 ml PureLink Pro 96 Waschpuffer II; Raumtemperatur • 75 ml PureLink Pro 96 RNase-freies Wasser; Raumtemperatur • 4 PureLink 96-Well Gesamt-RNA-Filterplatten; Raumtemperatur • 4 PureLink Pro 96 Elutionsplatten; Raumtemperatur |
| Isolation Technology | Kieselgelplatte |
| Aufreinigungszeit | 25 Min. (nach Probenhomogenisierung) |
| Elutionsvolumen | 45 bis 170 μl |
| Probentyp | Bakterien, Zellen, Pflanzen, Gewebe, Hefe, Blutproben, Zellkulturen, Insektenzellen, Hefe |
| Endprodukttyp | Gesamt-RNA |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Biomek™ FX, Robotic Liquid-Handling-Systeme, Vakuumkammer, Eppendorf epMotion™, Zentrifuge, TECAN Freedom Evo™, Tecan Genesis™ |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung |
| Produkttyp | RNA-Reinigungskit |
| Show More |
Safety and Handling
- PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Protein denaturant,Thiocyanic acid