Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro 96 total RNA Purification Kit
Artikelnummer. p-200109802
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 1 l
4 Platten
5 x 1 l
750 mL
Produkttyp:
RNA Waschpuffer II (5X)
RNA-Lysepuffer
RNA-Reinigungskit
RNA-Waschpuffer I
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
5 Stück
750 Milliliter
Artikelnummer. Menge Produkttyp unitSize
12055825 4 Platten RNA-Reinigungskit 4 Stück
11528686 750 mL RNA-Lysepuffer 750 Milliliter
10694263 2 x 1 l RNA Waschpuffer II (5X) 2 Stück
10604833 5 x 1 l RNA-Waschpuffer I 5 Stück
4 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12055825
Marke: Invitrogen™ 12173011A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes.
The PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit provides high-throughput isolation of high-quality total RNA from the widest range of sample types and sizes. Isolate high yields of total RNA with low genomic DNA contamination from bacteria, yeast, plant, or mammalian samples.
Isolieren Sie aus Bakterien-, Hefen-, Pflanzen- oder Säugetierproben hohe Erträge an Gesamt-RNA mit geringer genomischer DNA-Kontamination.
Das einstündige Verfahren erfordert keine Handhabung oder Entsorgung von organischen Abfällen. RNA bindet an eine Silikamembran. Verunreinigungen werden durch Waschen durch Vakuumfiltration oder Zentrifugation entfernt. Hochreine Gesamt-RNA wird in RNase-freies Wasser eluiert; Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich RT-PCR, qPCR, Northern Blotting und Nuklease-Schutzassays.
Verbessertes Plattendesign
Das PureLink™ Pro 96 Gesamt-RNA-Aufreinigungs-Kit bietet optimierte 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbhohem Rand für höheres Leistungsverhalten und bessere Ergebnisse. Darüber hinaus verhindern die Plattendüsen mit Ringkragen Kreuzkontaminationen von Proben und verbessern die Trocknung der Silikamembran, um Äthanolverschleppung zu verhindern. Darüber hinaus kann die Probenverarbeitung manuell mithilfe einer kleinen Tischvakuumkammer, durch Zentrifugation (bei 2.250 x g) oder mithilfe einer automatisierten Liquid-Handling-Plattform durchgeführt werden. Die Ausführung der Platte mit Halbrand ist mit den meisten Vakuumkammern an Roboterarbeitsplätzen kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 150 ml PureLink Pro 96 Lysepuffer; bei Raumtemperatur lagern
• 250 ml PureLink Pro 96 Waschpuffer I; Raumtemperatur
• 250 ml PureLink Pro 96 Waschpuffer II; Raumtemperatur
• 75 ml PureLink Pro 96 RNase-freies Wasser; Raumtemperatur
• 4 PureLink 96-Well Gesamt-RNA-Filterplatten; Raumtemperatur
• 4 PureLink Pro 96 Elutionsplatten; Raumtemperatur
Isolation Technology Kieselgelplatte
Aufreinigungszeit 25 Min. (nach Probenhomogenisierung)
Elutionsvolumen 45 bis 170 μl
Probentyp Bakterien, Zellen, Pflanzen, Gewebe, Hefe, Blutproben, Zellkulturen, Insektenzellen, Hefe
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Zur Verwendung mit (Geräte) Biomek™ FX, Robotic Liquid-Handling-Systeme, Vakuumkammer, Eppendorf epMotion™, Zentrifuge, TECAN Freedom Evo™, Tecan Genesis™
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR, qPCR, cDNA-Bibliothekskonstruktion, NGS, Microarray-Analyse, Blot-Hybridisierung, Northern Blotting, In-vitro-Translation, Nuclease-Protection-Assays, Nukleinsäure-Markierung
Produkttyp RNA-Reinigungskit
Menge 4 Platten
Umfang Mini
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bakterien: ≤109 Zellen
Zellen: variiert
Pflanze: ≤ 150 mg
Gewebe: ≤ 100 mg
Hefe: ≤1,8 ml
Ertrag Bis zu 33 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PureLink Pro 96 total RNA Purification Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Protein denaturant,Thiocyanic acid