Learn More
Invitrogen™ PureLink™ RNase A (20 mg/ml)
Artikelnummer. 10618703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10618703 10 ml 1 Stück
11508686 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10618703 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12091021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 €
    221.65 € / 10 Milliliter
    Sparen 19.35 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine Rinderpankreas-Ribonuklease, die einzelsträngige RNA spaltet
  • RNase A (Ribonuklease A) ist eine Ribonuklease aus Rinderpankreas zur Spaltung einzelsträngiger RNA
  • Wird zur Isolierung von RNA-freier DNA verwendet
Konzentration
  • 20 mg RNase A/ml in 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Eine 10 ml-Flasche
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Konzentration 20 mg/ml
Verpackungsart Flasche
Produktlinie UltraPure
Menge 10 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig