Learn More
Invitrogen™ PureLink™ RNase A (20 mg/ml)
Eine Rinderpankreas-Ribonuklease, die einzelsträngige RNA spaltet
202.00 € - 365.00 €
Spezifikation
Konzentration 20 mg/ml
Verpackungsart Flasche
Produktlinie UltraPure™
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10618703
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12091021
10 ml
202.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11508686
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
12091039
25 ml
365.00 €
25 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • RNase A (Ribonuklease A) ist eine Ribonuklease aus Rinderpankreas zur Spaltung einzelsträngiger RNA
  • Wird zur Isolierung von RNA-freier DNA verwendet
Konzentration
  • 20 mg RNase A/ml in 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM EDTA
Spezifikation
Spezifikation
20 mg/ml
UltraPure™
Flüssig
Flasche
Raumtemperatur