Learn More
Labcon PurePlus™ 0,1 ml 96-Well-PCR-Platten mit niedrigem Profil für beliebte Thermocycler
Beschreibung
- 96-Well-PCR-Platten mit niedrigem Profil für die meisten Thermocycler
- Mit gedrucktem Referenzgitter
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 10 Platten/Box, 10 Boxen/Karton |
| Produktlinie | PurePlus |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Ja |
| Produkttyp | Platte |
| Material | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |