Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-Well PCR-Platten für Roche™ LightCycler™
Artikelnummer. 17597946 Alle ansehen Labcon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17597946 Naturfarben 10 Stück
17507956 Weiß 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17597946 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 39625200009
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese 96-Well PCR-Platten sind naturfarben oder in lichtundurchlässigem Weiß erhältlich.
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Array 8 x 12
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,1 mL
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 10/Packung
Länge (metrisch) 128,6 mm
Breite (metrisch) 96,2 mm
Höhe (metrisch) 16,6 mm