Learn More
Labcon™ PurePlus™ Solid Frame PCR Plates
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280319
Change view
Click to view available options
Array:
12 x 8
16 x 24
24 x 16
Anzahl Wells:
96
384
Volumen (metrisch) Well:
25 μl
0,1 mL
0,2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Array Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well unitSize
30280319 12 x 8 96 0,1 mL 100 Stück
30280314 12 x 8 96 0,2 ml 100 Stück
30280324 24 x 16 384 25 μl 100 Stück
30280325 16 x 24 384 25 μl 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 30280319
Marke: Labcon™ 39855200009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Labcon Solid Frame PCR plates are made with two materials to improve the fit in thermocyclers and allow for rapid cycling.
  • Made with a rigid polycarbonate frame enclosing polypropylene reaction wells
  • Available in styles to fit major cyclers and are freezable (-80°C)
  • Choose from 96 or 384 well capacity
Spezifikation
Barcode No Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Format SBS Standard
Array 12 x 8
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verpackung 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp PCR plate
Ausführung des Rahmens Full skirt
Material Polycarbonate
Volumen (metrisch) Well 0,1 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Non-sterile
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Yes
RNase-frei Yes
Wellfarbe Clear
Fit for Purpose PCR Ready