missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ PurePlus™ Solid Frame Real Time PCR Plates with Full Skirt
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30280317
Click to view available options
Array:
12 x 8
16 x 24
Anzahl Wells:
96
384
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30280317

Marke: Labcon™ 39645200009

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Labcon consumables for qPCR are optimized for use in thermo cycling processing that use fluorescent dye or DNA probes.

  • 96 or 384 well skirted PCR plates for real-time PCR thermocyclers
  • Solid clear frame; White opaque wells
  • With reference grid
  • ATP, RNase/DNase, DNA and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA

Especificaciones

Barcode No Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Format SBS Standard
Array 12 x 8
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verpackung 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp qPCR plate
Ausführung des Rahmens Full skirt
Material Polycarbonate
Volumen (metrisch) Well 0.1 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Non-sterile
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) qPCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Yes
RNase-frei Yes
Wellfarbe White
Fit for Purpose PCR Ready
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado