Learn More
Merck PureProteome™ Protein G Magnetisches Bead-System
Artikelnummer. 11740343
Click to view available options
Menge:
10 ml
2 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11740343
Marke: Merck LSKMAGG10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Benötigt
Magna Grip™ Rack, 8-Well (Herst. Nr. 20-400)
Eliminieren die Variabilität und maximieren die Rückgewinnung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die Zentrifugierung und vorsichtiges Absaugen erfordern, werden diese Beads mit einem magnetischen Gestell isoliert. Dies ermöglicht die vollständige Entfernung von Puffern für die vollständige Rückgewinnung von Beads, wobei keine Probenverdünnung stattfindet.
  • Bindet sich an 1.5 bis 3.5 μg Kaninchen-IgG pro μl-Suspension
  • Mehr als 6-faches Bindungsvermögenm im Vergleich zu Magnet-Beads anderer Hersteller
  • Vollständige Beseitigung von Puffern ohne Probenverlust gewährleistet konsistente Ergebnisse
  • Beads werden in wenigen Sekunden immobilisiert
  • Kostengünstig
  • Partikelgröße: 10μ m
  • Nicht empfohlen für die Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)
Assays für Serumdepletion und Immunpräzipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bindungseigenschaft 2.5 Bis 3.5 μg/μl
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Partikelgröße 10 μm
Menge 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Serum-Abbau, Immunpräzipitation
Typ Protein G Magnet-Beads-System
Soweit nicht ausdrücklich andere Informationen im Katalog bzw. in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation angegeben sind, dienen diese Produkte ausschließlich zu Forschungszwecken und dürfen für keine anderen Zwecke verwendet werden, insbesondere (aber nicht beschränkt auf) nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Aufnahme durch oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.