Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ HG3 Glatte (SGX) weiße Nitrilhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17324330 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17324330 Mittel 1000 Stück
17354330 Extraklein 1000 Stück
17334330 Klein 1000 Stück
17314330 Groß 1000 Stück
17344330 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17324330 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. CLN3231MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 €
    285.17 € / 1000 Stück
    Sparen 28.83 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
  • Niedrige Partikelanzahl und Endotoxinwerte durch wiederholtes Waschen mit deionisiertem Wasser und Chlorierung
  • Nickelfrei
  • Puderfrei
  • Silikonfrei
  • Latexfrei und phthalatfrei
  • Hohe Reinheit
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Zertifizierungen/Konformität (Europa) GMP Gütegrad A/B/C/D
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Ja
AQL 1
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe Mittel
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 305 mm