Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Boxhandschuhe)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17844881 Alle ansehen Halyard Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17844881 Groß 100 Stück
17884881 Extraklein 100 Stück
17864881 Small 100 Stück
17854881 Mittel 100 Stück
17874881 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17844881 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. LFS321LG
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PUREZERO™ LIFE SCIENCE Handschuhsortiment enthält fünf Nitrilhandschuhe in drei Schutzstufen. Für den Einsatz in Laboratorien, Forschungsumgebungen und reinen Bereichen mit Anwendungen in der Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie und Lebensmittelverarbeitung.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitril-Handschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIERESCHUTZ
  • Umfassende Tests und Standards
  • Branchendurchschnittlicher AQL (1,0)
  • 3 Stufen von farbcodiertem Schutz mit zunehmender Dicke
  • Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapie-Medikamente und Fentanyl
  • Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien
NACHHALTIGKEIT
  • Unsere Safeskin Glove Produktionsstätte (Thailand) nutzt 92% erneuerbare Energie.
  • Die Spender werden aus bis zu 85 % recycelten Materialien hergestellt, die Etuis aus bis zu 100 % recycelten Materialien.
  • PUREZERO™ Life Science Handschuhe werden in einer Anlage hergestellt, die die Anforderungen des ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystems erfüllt
LIEFERSICHERHEIT
  • Geliefert durch unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
  • Unterstützt durch unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den industriellen Markt
  • Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrer ursprünglichen Quelle
  • Hergestellt in unserer eigenen Safeskin-Anlage in Thailand
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free Nein
Anwendungen Laboratory
AQL 1
Farbe Green
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.09 cm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Groß
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0.12 cm
FDA 510 (k) Yes
Art der Handschuhstulpe Beaded
Modell LFS321LG
Serie LFS321
Zugfestigkeit 38 MPa (Target)
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm