Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Laborhandschuhe aus Nitril für Biowissenschaften
Artikelnummer. 17864881 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17864881 Klein 100 Stück
17884881 Extraklein 100 Stück
17854881 Mittel 100 Stück
17844881 Groß 100 Stück
17874881 Extragroß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17864881 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. LFS321SM
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PUREZERO™ Die LIFE SCIENCE GLOVE-Serie umfasst fünf Nitrilhandschuhe in drei Schutzstufen und ist für den Einsatz in Laboren, Forschungsumgebungen und Reinräumen konzipiert. Die perlenbesetzte Manschette erleichtert das Anziehen, und die strukturierten Fingerspitzen sorgen für taktile Beweglichkeit.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitrilhandschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIER SCHUTZ
  • Umfassende Prüfungen und Standards
  • Branchenüblicher AQL (1,0)
  • Drei farbcodierte Schutzstufen mit zunehmender Dicke
  • Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapeutika und Fentanyl
  • Hergestellt ohne Naturlatex, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien.
NACHHALTIGKEIT
  • Unser Safeskin Die Handschuhfabrik (Thailand) nutzt 92 % erneuerbare Energien
  • Die Spender bestehen zu bis zu 85 % aus Recyclingmaterialien, die Gehäuse zu bis zu 100 % aus Recyclingmaterialien.
  • Der innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reduziert den Gesamtabfall im Vergleich zu einem führenden Wettbewerber um durchschnittlich 38,2 %.
  • PUREZERO™ Die Handschuhe für den Bereich Life Science werden in einer Anlage hergestellt, die den Anforderungen entspricht. ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystem
Versorgungssicherheit
  • Geliefert über unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
  • Gestützt auf unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den Industriemarkt
  • Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrem Ursprung
  • Hergestellt in unserer eigenen Fabrik Safeskin Anlage in Thailand
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 2797 PSA Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 EWG
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapeutika
Chlorinated Nein
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor
AQL 1
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.09 cm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0.12 cm
FDA 510 (k) Ja
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell LFS321SM
Serie LFS321
Zugfestigkeit 38 MPa (Zielwert)
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm