Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Handschuhe in Box)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200000295 Alle ansehen Halyard Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
17834871 Extraklein 100 Stück
17814871 Small 100 Stück
17804871 Mittel 100 Stück
17894861 Groß 100 Stück
17824871 Extragroß 90 Stück
5 options
Artikelnummer. 17834871
Marke: HALYARD™ LFS111XS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PUREZERO™ LIFE SCIENCE Handschuhsortiment enthält fünf Nitrilhandschuhe in drei Schutzstufen. Für den Einsatz in Laboratorien, Forschungsumgebungen und reinen Bereichen mit Anwendungen in der Pharmazie, Medizintechnik, Biotechnologie und Lebensmittelverarbeitung.
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitril-Handschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIERESCHUTZ
  • Umfassende Tests und Standards
  • Branchendurchschnittlicher AQL (1,0)
  • 3 Stufen von farbcodiertem Schutz mit zunehmender Dicke
  • Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapie-Medikamente und Fentanyl
  • Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien
NACHHALTIGKEIT
  • Unsere Safeskin Glove Produktionsstätte (Thailand) nutzt 92% erneuerbare Energie.
  • Die Spender werden aus bis zu 85 % recycelten Materialien hergestellt, die Etuis aus bis zu 100 % recycelten Materialien.
  • PUREZERO™ Life Science Handschuhe werden in einer Anlage hergestellt, die die Anforderungen des ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystems erfüllt
LIEFERSICHERHEIT
  • Geliefert durch unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
  • Unterstützt durch unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den industriellen Markt
  • Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrer ursprünglichen Quelle
  • Hergestellt in unserer eigenen Safeskin-Anlage in Thailand
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free Nein
Anwendungen Laboratory
AQL 1
Farbe Dark Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extraklein
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
FDA 510 (k) Yes
Art der Handschuhstulpe Beaded
Modell LFS111XS
Serie LFS111
Zugfestigkeit 42 MPa (Target)
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24.13 cm