Learn More
Spülbares Aromat für Gas.Ident.Mix 3 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30328124 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30328124 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA06020300ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4
Menge 1 mL
Konzentration 1,2-Dichlorbenzol 200 μg/ml∣1,3-Dichlorbenzol 200 μg/ml∣1,4-Dichlorbenzol 200 μg/ml∣Benzol 200 μg/ml∣Chlorbenzol 200 μg/ml∣Ethylbenzol 200 μg/ml∣Methyltert-Butyläther 200 μg/ml∣m-Xylol (1,3-Dimethylbenzol) 200 μg/ml∣O-Xylol (1,2-Dimethylbenzol) 200 μg/ml∣p-Xylol (1,4-Dimethylbenzol) 200 μg/ml∣Toluol 200 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Lösungsmittel oder Matrix Methanol