Learn More
Lauda™ Puridest PD 12 R Wasserdestillationsgerät mit EU-Stecker
Artikelnummer. 16667505
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
400 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16667505 400 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16667505 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003016
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdestillationsgerät für die Einzeldestillation (vollautomatisch) mit Lagertank, geeignet für Tisch- und Wandmontage
  • Der Destillat-Lagertank nimmt das Doppelte der stündlichen Kapazität an Destillat auf
  • Destillatentnahme durch Ablasshahn mit kontinuierlicher und Berührungsstellung
  • Kondensator (Kühlschlange) im Vorratstank, leicht austauschbar
  • Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
  • Sparsamer Energieverbrauch durch Destillation des beheizten Kühlwassers
  • Wassereinsparung durch automatische Wasserabschaltung
  • Vermeidung von unnötigem Wasserverbrauch
  • Verdampfer für Reinigungszwecke leicht zugänglich
  • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
  • Elektronische Kontaminationsüberwachung mit Destillationsstopp und visueller Reinigungsanleitung
  • Automatisches Nachfüllen des Lagertanks nach der Destillatentfernung, gesteuert durch elektronische Füllstandsüberwachung
  • Thermostatische Abschaltung bei niedrigem Wasserstand
  • Heizelement, Verdampfer Lagertank und Kondensator aus Edelstahl
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Doppelwandiges Gehäuse
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,3 μS/cm
    • Produktionsleistung: 12 l/min
    • Tankvolumen: 24 L
    • Max. Heizleistung: 9 kW
    • Max. Stromverbrauch: 9 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 3,3 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 7 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 780 x 410 x 670 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)
  • Spezifikation
    Leitfähigkeit bei 25 °C: 2,3 μS/cm
    Spannung 400 V