Learn More
Lauda™ Puridest PD 2 G Wasserdestillationsgerät mit CEE7/7-Stecker und separater Wasserversorgung
Artikelnummer. 16667525
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
16667525 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16667525 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003257
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Wasserdestillationsgerät aus Glas für die Einzeldestillation (vollautomatisch), geeignet für Tisch- und Wandmontage
  • Destillatentnahme über Schlauchanschluss auf der rechten Seite
  • Verdampfer, Kondensatoren und Überläufe bestehen aus DURAN™/Borosilikatglas 3.3
  • Kondensatoren mit Tropfschutz
  • Sterilisation der Kondensatoren durch Dampf
  • Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
  • Wassereinsparung durch automatische Wasserabschaltung
  • Vermeidet unnötigen Wasserverbrauch
  • Sichtbarer Destillationsvorgang durch leicht abnehmbares, unzerbrechliches Frontsieb, das nicht aufdampfen kann
  • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
  • Elektronische Füllstandskontrolle während des gesamten Destillationsvorgangs
  • Die Wasserstandsregelung im Kessel schaltet die Stromversorgung bei Wasserknappheit automatisch aus
  • Der elektronische Verunreinigungsdetektor sorgt für das Spülen und Reinigen des Verdampfers durch automatischen Wasserwechsel
  • Quarzummantelte Heizelemente
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Mögliche Optionen:
    • Mit separater Wasserversorgung, um den Verdampfer mit vorbehandeltem Wasser zu versorgen
    • Anschluss für 1/2 in.-Schlauch
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Produktionsleistung: 1,7 l/min
    • Max. Heizleistung: 1,5 kW
    • Max. Stromverbrauch: 1,5 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 0,8 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 7 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 650 x 200 x 390 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Leitfähigkeit bei 25 °C: 2,2 μS/cm
    Spannung 230 V