Learn More
Lauda™ Puridest PD 4 D Wasserdestillationsgerät mit EU-Stecker und separater Wasserversorgung
Artikelnummer. 16607535
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
400 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16607535 400 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16607535 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003261
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdestillationsgerät (vollautomatisch) für doppelte Destillation, geeignet für Tisch- und Wandmontage
  • Hauptschalter mit Kontrolllampe zur Überwachung beider Destillationsstufen an der Vorderseite des Geräts
  • Ventil aus Borosilikatglas 3.3 mit PTFE-Kolben zur Einzeldestillation
  • Auslass mit Staubschutzschild aus Borosilikatglas 3.3 zur Doppeldestillation
  • Kondensator (Kühlschlange) für erste Stufe aus Edelstahl
  • Kondensator (Kühlschlange) für zweite Stufe einschließlich des Leitblechs aus DURAN™/Borosilikatglas 3.3
  • Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
  • Wassereinsparung durch automatische Wasserabschaltung
  • Vermeidet unnötigen Wasserverbrauch
  • Verdampfer für Reinigungszwecke leicht zugänglich
  • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
  • Elektronische Kontaminationsüberwachung mit Destillationsstopp und visueller Reinigungsanleitung
  • Elektronische Füllstandskontrolle während des gesamten Destillationsvorgangs
  • Doppelt wirkende Wassermangelabschaltung durch Schwimmerschalter und thermostatischen Sicherheitsschalter
  • Heizelement und Verdampfer aus Edelstahl
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Doppelwandiges Gehäuse
  • Mögliche Optionen:
    • Mit separater Wasserversorgung, um den Verdampfer mit vorbehandeltem Wasser zu versorgen
    • Anschluss für 1/2 in.-Schlauch
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Leitfähigkeitsstufe 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Produktionsleistung: 3,4 l/min
    • Max. Heizleistung: 7 kW
    • Max. Stromverbrauch: 7 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 2 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 7 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 550 x 280 x 570 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)
  • Spezifikation
    Leitfähigkeit bei 25 °C: 1,6 μS/cm
    Spannung 400 V