Learn More
Lauda™ Puridest PD 4 DG Wasserdestillationsgerät mit EU-Stecker und separater Wasserversorgung
Artikelnummer. 16637535
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
400 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16637535 400 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16637535 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003264
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdestillationsgerät (vollautomatisch) aus Glas für doppelte Destillation, geeignet für Tisch- und Wandmontage
  • Destillatentnahme über Schlauchanschluss auf der rechten Seite
  • Verdampfer, Kondensatoren und Überläufe bestehen aus DURAN™/Borosilikatglas 3.3
  • Kondensatoren mit Tropfschutz
  • Sterilisation der Kondensatoren durch Dampf
  • Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
  • Wassereinsparung durch automatische Wasserabschaltung
  • Vermeidet unnötigen Wasserverbrauch
  • Sichtbarer Destillationsvorgang durch leicht abnehmbares, unzerbrechliches Frontsieb, das nicht aufdampfen kann
  • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
  • Elektronische Füllstandskontrolle während des gesamten Destillationsvorgangs
  • Die Wasserstandsregelung im Kessel schaltet die Stromversorgung bei Wasserknappheit automatisch aus
  • Der elektronische Verunreinigungsdetektor sorgt für das Spülen und Reinigen des Verdampfers durch automatischen Wasserwechsel
  • Quarzummantelte Heizelemente
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Mögliche Optionen:
    • Mit separater Wasserversorgung, um den Verdampfer mit vorbehandeltem Wasser zu versorgen
    • Anschluss für 1/2 in.-Schlauch
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Leitfähigkeitsstufe 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Produktionsleistung: 3,4 l/min
    • Max. Heizleistung: 5,8 kW
    • Max. Stromverbrauch: 5,8 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 2,4 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 7 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 650 x 365 x 390 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)
  • Spezifikation
    Leitfähigkeit bei 25 °C: 1,6 μS/cm
    Spannung 400 V