Learn More
Lauda™ Puridest PD 4 Wasserdestillationsgerät mit CEE7/7-Stecker
Artikelnummer. 16627505
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16627505 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16627505 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1649.03 €
    1580.00 € / 1 Stück
    Sparen 69.03 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdestillationsgerät für die Einzeldestillation, geeignet für die Tischmontage
  • Destillatentnahme über den Auslass am Kondensator
  • Sparsamer Energieverbrauch durch Destillation des beheizten Kühlwassers
  • Verdampfer für Reinigungszwecke leicht zugänglich
  • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
  • Thermostatische Abschaltung bei niedrigem Wasserstand
  • Manuelle Kühlwassersteuerung über Auslasstemperatur
  • Heizelement, Verdampfer und Kondensator aus Edelstahl
  • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,3 μS/cm
    • Produktionsleistung: 4 l/min
    • Max. Heizleistung: 3 kW
    • Max. Stromverbrauch: 3 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 0,67 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 2 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 280 x 250 x 490 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Leitfähigkeit bei 25 °C: 2,3 μS/cm
    Spannung 230 V