Learn More
Lauda™ Puridest PD 8 D Wasserdestillationsgerät mit EU-Stecker
Artikelnummer. 16617525
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
400 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16617525 400 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16617525 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003248
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdestillationsgerät (vollautomatisch) für doppelte Destillation, geeignet für Tisch- und Wandmontage
  • Komponenten und Materialien:
    • Hauptschalter mit Kontrolllampe zur Überwachung beider Destillationsstufen an der Vorderseite des Geräts
    • Ventil aus Borosilikatglas 3.3 mit PTFE-Kolben zur Einzeldestillation
    • Auslass mit Staubschutzschild aus Borosilikatglas 3.3 zur Doppeldestillation
    • Kondensator (Kühlschlange) für erste Stufe aus Edelstahl
    • Kondensator (Kühlschlange) für zweite Stufe einschließlich des Leitblechs aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
    • Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
    • Heizelement und Verdampfer aus Edelstahl
    • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
    • Doppelwandiges Gehäuse
  • Eigenschaften:
    • Sparsamer Energieverbrauch durch Destillation des beheizten Kühlwassers
    • Wassereinsparung durch automatische Wasserabschaltung
    • Verdampfer für Reinigungszwecke leicht zugänglich
    • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
    • Elektronische Kontaminationsüberwachung mit Destillationsstopp und visueller Reinigungsanleitung
    • Elektronische Füllstandskontrolle während des gesamten Destillationsvorgangs
    • Doppelt wirkende Wassermangelabschaltung durch Schwimmerschalter und thermostatischen Sicherheitsschalter
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Leitfähigkeitsstufe 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Produktionsleistung: 8 l/min
    • Max. Heizleistung: 11,5 kW
    • Max. Stromverbrauch: 11,5 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 3,3 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 7 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 700 x 390 x 700 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel ohne Stecker (AWG)
Spezifikation
Leitfähigkeit bei 25 °C: 1,6 μS/cm
Enthält Kabel ohne Stecker, externer Füllstandsschalter
Spannung 400 V