Learn More
Lauda™ Puridest PD 8 G Wasserdestillationsgerät mit EU-Stecker
Artikelnummer. 16697515
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Externer Füllstandsschalter
Kein externer Füllstandsschalter
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
16697515 Externer Füllstandsschalter 1 Stück
16697505 Kein externer Füllstandsschalter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16697515 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003246
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserdestillationsgerät aus Glas für die Einzeldestillation (vollautomatisch), geeignet für Tisch- und Wandmontage
  • Komponenten und Materialien:
    • Destillatentnahme über Schlauchanschluss auf der rechten Seite
    • Verdampfer, Kondensatoren und Überläufe aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
    • Kondensatoren mit Tropfschutz
    • Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
    • Quarzummantelte Heizelemente
    • Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Eigenschaften:
    • Sterilisation der Kondensatoren durch Dampf
    • Sparsamer Energieverbrauch durch Destillation des beheizten Kühlwassers
    • Wassereinsparung durch automatische Wasserabschaltung
    • Sichtbarer Destillationsvorgang durch leicht abnehmbares, unzerbrechliches Frontsieb, das nicht aufdampfen kann
    • CO2-Entgasung durch den Auslass im Kondensator
    • Elektronische Füllstandskontrolle während des gesamten Destillationsvorgangs
    • Die Wasserstandsregelung im Kessel schaltet die Stromversorgung bei Wasserknappheit automatisch aus
    • Der elektronische Verunreinigungsdetektor sorgt für das Spülen und Reinigen des Verdampfers durch automatischen Wasserwechsel
  • Technische Merkmale:
    • Leitfähigkeitsstufe 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Produktionsleistung: 8 l/min
    • Max. Heizleistung: 6 kW
    • Max. Stromverbrauch: 6 kW
    • Kühlwasserdurchflussrate: 2,4 l/min
    • Maximaler Kühlwasserdruck: 7 bar
    • Gesamtmaße (B x T x H): 650 x 365 x 390 mm
    • Umgebungstemperaturbereich: 10 bis 40 °C
    • Stromversorgung: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)
Spezifikation
Leitfähigkeit bei 25 °C: 2,2 μS/cm
Enthält Externer Füllstandsschalter
Spannung 400 V