Learn More
Thermo Scientific™ Reinstwasser für die Mikrobiologie
Artikelnummer. 12756929
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
10,01 bis 0,3 g
100.0 g + 1.5 g
3,0g + 0,3g
5.0 g + 0.3 g
Verpackungsart:
24 Universalflaschen aus Kunststoff mit Schraubkappenverschlüssen, in einer Box.
Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Zehn Sirup-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Packungsgröße:
24 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Verpackungsart unitSize
12756929 100.0 g + 1.5 g Zehn Sirup-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton -
12736929 3,0g + 0,3g Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton -
13275639 5.0 g + 0.3 g Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton -
15844917 10,01 bis 0,3 g 24 Universalflaschen aus Kunststoff mit Schraubkappenverschlüssen, in einer Box. 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12756929 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO0209M
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Führen Sie eine Probenverdünnung für die mikrobielle Untersuchung durch oder stellen Sie die Sterilität Ihrer Geräte und Geräte mit Reinstwasser für die Mikrobiologie sicher.
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Reinstwasser eine Probenverdünnung für die mikrobielle Untersuchung durch oder stellen Sie die Sterilität Ihrer Geräte und Geräte sicher. Die Flaschen werden mit Schraubverschluss geliefert, um die Bedienung zu erleichtern.
Verwenden Sie Reinstwasser als Verdünnungs- und Spülflüssigkeit.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos, transparent
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Reinstwasser für die Mikrobiologie
Format Sirop-Flaschen
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Reinstwasser
Füllgewicht 100.0 g + 1.5 g
Verpackungsart Zehn Sirup-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 10 x 100 ml in 125 ml Sirup