Learn More
Gereinigtes Wasser, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12957310 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
HDPE-Behälter
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12957310 5 l HDPE-Behälter 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12957310 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. H2O5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.66 €
    21.59 € / 5 Liter
    Sparen 6.07 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann als Matrix für eine Vielzahl von gelösten Substanzen oder als Reinigungs-/Desinfektionslösung verwendet werden. Reagecon Reinstwasser ist ein hochwertiges, reines Wasserprodukt in einer praktischen 5 l-Packung.
  • Entspricht dem Wasserreferenzstandard, Wasserreferenzmaterial
  • Verpackt in einem 5 l-HDPE-Behälter
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
pH 7
CAS 7732-18-5
Farbe Transparent, farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
CAS Max. % 1
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Güte Gereinigt
Geruch Geruchsneutral
Verpackung HDPE-Behälter
Dampfdruck 2,3 kPa bei 20 °C
Dichte 1
Menge 5 l
Physikalische Form Flüssig