Learn More
Purin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666142 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10666142 1 g Glasflasche 1 Gramm
10360904 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10666142
Marke: Thermo Scientific Acros 131670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-73-0 | C5H4N4 | 120.115 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-73-0
MDL-Nummer MFCD00079221
InChI-Schlüssel KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
PubChem CID 1044
ChEBI CHEBI:17258
IUPAC-Name 7H-Purin
SMILES C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Purine
Schmelzpunkt 214°C to 217°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H4N4
Menge 1 g
Beilstein 26, 354
Merck Index 15, 8052
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,toluene,acetone,hot ethylacet
Molekulargewicht (g/mol) 120.11
Formelmasse 120.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle