Learn More
Purin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Purine |
| CAS | 120-73-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C5H4N4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 3,5,7-Triazaindole, 3H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 6H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 7H-Purine, Isopurine, NSC 753, β-Purine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9) |
| SMILES | C1=C2C(=NC=N1)NC=N2 |
| IUPAC-Name | 7H-Purin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.11 |
| Mehr anzeigen |