Learn More
Puromycin aminonucleoside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479297
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479297 5 mg 5 Milligramm
16456748 10 mg 10 Milligramm
16452827 50 mg -
16411786 500 mg 500 Milligramm
16406886 100 mg 100 Milligramm
16401549 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16479297 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15695
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Puromycin aminonucleoside (NSC 3056) is the aminonucleoside portion of the antibiotic puromycin, and used in nephrosis animal models. Puromycin aminonucleoside induces apoptosis. Puromycin aminonucleoside is a reversible inhibitor of dipeptidyl peptidase II and cytosol alanyl aminopeptidase.
Puromycin aminonucleoside (NSC 3056) is the aminonucleoside portion of the antibiotic puromycin, and used in nephrosis animal models. Puromycin aminonucleoside induces apoptosis. Puromycin aminonucleoside is a reversible inhibitor of dipeptidyl peptidase II and cytosol alanyl aminopeptidase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puromycin aminonucleoside
Physikalische Form Solid
CAS 58-60-6
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H18N6O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym NSC 3056
Löslichkeitsinformationen H2O : 40 mg/mL (135.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) ∣DMSO : 25 mg/mL (84.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](N)[C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N(C)C)O1)O
Molekulargewicht (g/mol) 294.31
Formelmasse 294.31
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research