Learn More
Puromycin-Dihydrochlorid, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10054207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10054207 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10054207 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2956100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt die Proteinsynthese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Puromycin Dihydrochloride
Typ Puromycin-Dihydrochlorid
Physikalische Form Fest
CAS 58-58-2
Schmelzpunkt 168 °C
Quelle Streptomyces alboniger
Verpackung Klarglas
Wasser <12.0
Farbe Beige
Menge 100 mg
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Summenformel C22H31Cl2N7O5
MDL-Nummer MFCD00150080
Merck Index 15, 8054
InChI-Schlüssel MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimethylamino)purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamid;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 544.43
PubChem CID 131632508
Formelmasse 544.44
Reinheit (%) 98% Min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /