Learn More
BRAND™ Pursept™ A Xpress Oberflächendesinfektionstücher
Artikelnummer. 10150811 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Behältertyp:
Dispenser
Nachfüllpackung
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10150811
Marke: BRAND™ 44840
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Oberflächen einfach mit dem Tuch abwischen und einweichen lassen. BRAND™ Pursept™ Xpress-Tücher sind wirksam gegen Bakterien und Pilze, mit begrenzter viruzide Wirksamkeit* gegen HIV, HBV und HCV. Wie vom RKI empfohlen, Bundesgesundheitsblatt 01/2004.
Die Flächen einfach mit dem Tuch abwischen und die Lösung einwirken lassen. Angenehm frischer Duft! Wirkt in nur 15 Sekunden!
1 Tuch Pursept™-A enthält ca.:
1027mg Ethanol, 0,56mg N-Alkyl-aminopropyl-glycin, Hilfsstoffe.
Chemisch-physikalische Daten:
Wirkstofflösung (Pursept™-A Xpress): Klare, farblose Flüssigkeit, angenehm frischer Duft, Dichte: ca. 0,9 g/ml, pH Wert: ca. 7,5, Tücher: chlorfrei gebleicht, biologisch abbaubar.
Mikrobiologische Wirksamkeit der gebrauchsferitgen Lösung:
Flächendesinfektion: Bakterien und Pilze bei geringer organischer Belastung mit Mechanik gem. DGHM/VAH: 15 Sek
Begrenzt viruzid(inkl. HIV, HBV, HCV): 15 Sek
Wirksamkeit gegen TbB: 30 Sek.
gemäss Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, Bundesgesundheitsblatt 01/2004
Typ: Spenderdose, 150 Tücher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Disinfectant Wipe
pH 7.5
Zertifizierung/Konformität DGHM/VAH-getestet und RKI-konform
Material 1027mg ethanol, 0.56mg n-alkyl-aminopropyl-glycine, auxiliary agents.
Behältertyp Dispenser
Format Wipe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerosol-Free Application
Menge 150 Tissues/Pk., 6 Pk./Cs.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pursept A Xpress 150 Tücher Spenderdose
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol