Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Syringe Valve,Model V
Artikelnummer. 10157020
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
25 μL bis 2,5 ml Spritzen mit abnehmbarer Nadel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10157020 25 μL bis 2,5 ml Spritzen mit abnehmbarer Nadel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10157020 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 031905
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine SGE-Spritze, die mit einem Ventil ausgestattet ist, setzt eine Probe vor der Injektion unter Druck.
  • Ersatzteile für Spritzen mit Ventil
  • Push-Pull mit Nadel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 μL bis 2,5 ml Spritzen mit abnehmbarer Nadel
Enthält 5 cm L x 0.63 A.d. Austauschbare Nadel mit konischer Spitze