Learn More
Putrescin,∽ 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493120 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493120 5 g
11403130 25 g
11413130 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493120 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210044105
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Putrescin ist in vielen biologischen Systemen eine GABA-Vorstufe und ein Synthon für Amidoharnstoffe.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-60-1
Summenformel C4H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 88.154
MDL-Nummer MFCD00008235
InChI-Schlüssel KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diaminobutane, putrescine, 1,4-butanediamine, tetramethylenediamine, butylenediamine, putrescin, 1,4-butylenediamine, tetramethyldiamine, 1,4-tetramethylenediamine, putrescina
PubChem CID 1045
ChEBI CHEBI:17148
IUPAC-Name Butan-1,4-diamin
SMILES C(CCN)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Putrescine
Farbe Farblos
Dichte 0,877 g/ml bei 25 °C
Prozentgehaltsbereich ∽98%
Menge 5 g
Formelmasse 88.15
Physikalische Form Flüssigkeit