Learn More
Putrescin-Dihydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Putrescine dihydrochloride |
| CAS | 333-93-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Putrescine dihydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H12 N2 . 2 Cl H |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCCCN |
| Mehr anzeigen |