Learn More
Masterflex™ 2-Wege-Kugelventil aus PVC
Artikelnummer. 15287536 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
2,45 cm
7,62 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
15287536 2,45 cm 1 Stück
15268085 7,62 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15287536 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0137703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00 €
    24.39 € / 1 Stück
    Sparen 6.61 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C
Material PVC
Gesamthöhe (metrisch) 25,4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 2,45 cm
Menge Je 1
Typ 2-Wege-Kugelhahn