Learn More
Masterflex™ Ball valve, 3-way, 1/8 in. NPT(F)
Artikelnummer. 15297536 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PVC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15297536 PVC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15297536 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0137760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00 €
    33.26 € / 1 Stück
    Sparen 8.74 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C
Material PVC
Gesamthöhe (metrisch) 25,4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7,62 cm
Menge Je 1
Typ 3-Wege-Kugelhahn